Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pop-Up-Kühlboxen
Passen in die standardmäßigen Tiefkühlgerätegestelle mit 2 Zoll
Marke:  Bel-Art™ F18829-0012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15560052
  • 88.16 CHF / 12 Packungen
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Passend für standardmäßige Tiefkühlgerätegestelle mit 2 in.
Lieferung erfolgt flach; in Sekundenschnelle montagefertig
  • Hält auch niedrigen Temperaturen (-86 °C) stand
  • Aus durchscheinendem Polypropylen
  • Wiederverwendbar, haftet nicht an vereisten Gestellen oder Einlegeböden
  • Verzieht und verfärbt sich nicht, im Falle von Kondensation oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Hält leichter Reinigung mit Alkohol oder mildem Reinigungsmittel stand
  • Indizierte Trennwände passen in diese bzw. beliebige 5.25 x 5.25 Zoll-Tiefkühlboxen
  • Fasst 81 Fläschchen (12 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
81 Fläschchen
12/Pckg.
13.2 cm
13.2 cm
2.5 cm
Polypropylen
2 In. Tiefkühl-Lagerregal
Aufbewahrungsboxen für PCR-Röhrchen für Tiefkühlgeräte
13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 2 in.)
5,2 in.
5,2 in.
2 in.