Learn More
Bel-Art™ KLEMME NYLON
Schlauchklemme mit abgewinkelten Backen verhindert ein Herausrutschen des Schlauchs
Marke:  Bel-Art™ F18225-0000
62.97 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11739695
  • 67.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schlauchklemme mit abgewinkelten Backen verhindert ein Herausrutschen des Schlauchs
  • Die Nylonschlauchklemme mit offenen Backen passt für alle Schläuche bis zu einem Außendurchmesser von 1/4 Zoll. (6.4 mm)
  • Die Handschraube übt gleichmäßige Kraft aus
Spezifikation
Spezifikation
12 Packungen
Nylon
2.31 Zoll
5.867 cm
Brown
6.4 mm
Schraubenkompressorklemme
0,25 Zoll Außendurchmesser Tube
0 bis 0.25 Zoll
0 bis 0.63 cm
Abgewinkelt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ KLEMME NYLON > Klammer; Schraubenkompressor auf 6.4 mm