Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ NMR-Probenröhrchengestell
Für Organisation und Schutz dünnwandiger NMR-Röhrchen.
59.42 CHF
Spezifikation
Produkttyp | NMR-Probenröhrchengestell |
---|---|
Enthält | Rack Only |
Array | 6 x 12 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13462509
|
Bel Art™
F18854-0003 |
Röhrchen (72,3 mm) |
59.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus solidem, stabilen Polypropylen
- Hemisphärische Wells in den Wiegenröhrchen der unteren Etage
- Griffe in der Endplatte sorgen für einfachen Transport
- Gestelle können sicher gestapelt werden, um Tischplatz zu sparen
- Halten bis zu 72 Röhrchen in einer 6 x 12-Anordnung
- Chemikalienbeständig und autoklavierbar
- Abmessungen: 21 L x 11 B x 22 cm (8 3/8 x 4 1/2; x 8 3/4 in.)
Spezifikation
NMR-Probenröhrchengestell | |
6 x 12 | |
Weiß | |
72 | |
21 cm | |
11 cm | |
22 cm |
Rack Only | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
8,375 in. | |
4,5 in. | |
8,75 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ NMR-Probenröhrchengestell