Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Quecksilber-Sammler
Fängt verschüttete Quecksilberperlen schnell und bequem auf. SP Scienceware™ Quecksilber-Collector fasst 125 ml Quecksilber.
38.55 CHF - 44.50 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beseitigung von verschüttetem Quecksilber |
Enthält | Gefäß, perforierte Platte, Deckel mit befestigter Schaumstoffplatte |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,88 in. |
Produktcode | Marke | Typ | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12372088
|
Bel-Art™
F36251-0000 |
Ersatz-Pad | 125 mL | N/A | |||||
10595444
|
Bel-Art™
F36250-0000 |
Quecksilber-Aufsammler | 125 mL |
44.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Fängt verschüttete Quecksilberperlen schnell und bequem auf.SP Scienceware™ Quecksilber-Sammler fasst 125 ml Quecksilber.
- Deckel mit absorbierender Schaumstoffplatte auf Innenseite
- Ersatzschaumstoffplatten lieferbar
- Quecksilber gemäß vorgeschriebener Entsorgungsbestimmungen entsorgen
Spezifikation
Weiß | |
Beseitigung von verschüttetem Quecksilber | |
1,88 in. |
125 mL | |
Gefäß, perforierte Platte, Deckel mit befestigter Schaumstoffplatte | |
4,77 cm |