Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handschuhpackung-Klemmringe
Verstellringe fixieren die Handschuhe
32.85 CHF - 49.50 CHF
Spezifikation
Produkttyp Klemmring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Befestigt Handschuhe sicher an der Handschuhbox
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11775084
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H50029-0200
Passend für kreisförmige 6 in.-Anschlussöffnungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11702156
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H50025-0320
Passend für kreisförmige 8 in.-Anschlussöffnungen
49.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fit Techni-Dome™ Handschuhboxen (Herst.- Nr. 500300000) oder andere Handschuhboxen mit runden Öffnungen mit dem richtigen Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Klemmring
Befestigt Handschuhe sicher an der Handschuhbox