Learn More
Bel-Art™ WASCHFLASCHE PP 250ML
Praktischer und sparsam graduierter 250 ml-Zylinder mit robustem, verlängertem Sockel für die Verwendung in Fällungselementen aus Gas
Marke:  Bel-Art™ 06652-00
Artikelnummer. 11964898
  • 98.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Gas wird über eine abnehmbare Armatur verteilt, die über eine Fritware™ Dispergierscheibe aus Polyethylenkunststoff mit grober Porosität verfügt
  • Der Silikonstopfen fasst Röhrchen mit einem Außendruchmesser von 6.3 mm (0.25 Zoll) für den Ein- und Austritt von Gas
  • Maximaldruck von 0.5 psi