Learn More
Bel-Art™ X1 Frigimat Cub Dry Ice Maker
Erzeugt Trockeneis in vier Minuten.
Marke:  Bel-Art™ F38874-0000
Artikelnummer. 15167584
  • 631.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Einfache und sichere Bedienung bei leisem Betrieb
  • Mehrere Druckablässe verhindern, dass der Druck über 10 psi steigt
  • Der integrierte Druckmesser überwacht die Trockeneisproduktion
  • Verfügt über ein transparentes Polycarbonatgehäuse
  • Körpertemperatur ist bei der Handhabung immer sicher, ohne Angst vor Erfrierungen
  • Betrieb mit CO2-Zylinder (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
Einfache und schnelle Trockeneisproduktion nach Bedarf
10 bis 16 Blöcke Trockeneis
Polycarbonat
Dry Ice Maker
50 Pfund LCO2-Zylinder
1.8 m Vernickeltes Kupferverbindungsrohr mit standardmäßiger CGA 320-Gewindekupplung für einfache Befestigung an LCO2-Zylinder, robustes vernickeltes Reduzierstück, Druckentlastungsschutz
Frigimat™ Cub Trockeneisbereiter