Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylene, Carboy with Handle and Screw Cap
Click to view available options
Carboy with handle and screw cap
Beschreibung
- Threaded, 83mm knurled cap with gasket provides leak-proof shipping and storage
- Dual scale graduations: every 5 liters up to 15 liters and every 0.5 gallon up to 5 gallons
- Indented labeling area: 16 x 10.3cm (6.25 x 4 in.)
- Maximum operating temperature 120°C (248°F); minimum operating temperature -50°C (-58°F)
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 5.3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 L |
Farbe | White |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Safe transporting and storage. |
Graduierungen | Dual Scale |
Höhe (angloamerikanisch) | 19.6 in. |
Material | Polyethylene |
Produkttyp | Carboy with Handle and Screw Cap |