Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel mit gebogenem Griff
Der ergonomische, gebogene Griff sorgt für einen größeren Abstand zwischen Hand und Probe und verringert so das Kontaminationsrisiko
46.40 CHF - 46.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Ausführung unten | Flach |
Grifftyp | Gebogen und kurvenförmig |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13452489
|
Bel-Art™
H36902-2006 |
60 mL | 7,62 x 1,62 x 1,12 cm (19,4 x 4,1 x 2,9 cm) |
46.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13472489
|
Bel-Art™
H36904-2006 |
125 mL | 7,68 x 2 x 1,31 in. (19,4 x 5,1 x 3,3 cm) | N/A | |||||
Beschreibung
- Der gebogene Griff verhindert den zufälligen Kontakt mit dem Material der Probenquelle und die Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen
- Der flache Boden hält die Schaufel aufrecht, wenn sie auf einer ebenen Fläche abgestellt wird; kann als Wägeschiffchen verwendet werden
- Hergestellt aus schlagfestem, leichtem Polystyrol in FDA-Qualität
- Gammasterilisiert, für eine genaue Chargenverfolgung mit Stempel versehen und mit einer Sterilisationsbescheinigung versehen
- Einzeln verpackt und bereit zur einmaligen Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Schaufel | |
Flach | |
Ja | |
FDA | |
7.62 Zoll |
Polystyrol | |
Gebogen und kurvenförmig | |
Steril | |
Das Design soll die Hand aus der Probe heben, das Kontaminationsrisiko verringern, unbeabsichtigten Kontakt mit dem Material der Probenquelle und den Kontakt mit gefährlichen Substanzen verhindern | |
19,4 cm |