Learn More
Invitrogen™ Bead Tubes for PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit
Dies sind die gleichen Bead-Fläschchen, die im PureLink™ Mikrobiom-DNA-Aufreinigungskit enthalten sind.
Marke:  Invitrogen™ A29158
90.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15659086
  • 107.00 CHF / 50 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dies sind die gleichen Bead-Fläschchen, die im PureLink™ Mikrobiom-DNA-Aufreinigungskit (Kat. Nr. A29790) enthalten sind. Sie sind auch separat für zusätzliche Anwendungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Bakterien, Bukkalproben, Zellen, Lebensmittel und Umwelt
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Mikrobiom-DNA-Aufreinigungskit
Raumtemperatur
Röhrchen
PCR, Echtzeit-PCR, Sequenzierung
PureLink™
50 Röhrchen
Genomische DNA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer44657498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA29158
Chargennummer44757729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA29158
Chargennummer44959457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA29158
Chargennummer45153573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA29158
Chargennummer45258453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA29158
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Bead Tubes for PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit > Bei Raumtemperatur lagern.
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.