Learn More
BD Green Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Green Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
166.00 CHF - 463.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) |
|
---|---|
Farbe | Grün |
Produkttyp | Green Nucleic Acid Stain |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884529
|
BD
565799 |
0.1 mL |
166.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814539
|
BD
565802 |
0.5 mL |
463.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Green Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 503nm, and is best excited by the blue laser
- It has an emission maximum of 526nm
Spezifikation
|
|
Grün | |
Green Nucleic Acid Stain |