Learn More
BD Vacutainer™ Röhrchenhalter
Kostengünstige Einweghalterung, die den OSHA-Vorschriften entspricht
Marke: BD 364815
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit dem gesamten BD Vacutainer System von Blutentnahmeprodukten
- Standardgröße, durchsichtig
- Nicht steril
- Durchsichtig
- Zum einmaligen Gebrauch, nicht stapelbar
- Latexfrei
Compliance
Entspricht den OSHA-Sicherheits- und Gesundheitshinweisen (SHIB) zur Entsorgung kontaminierter Nadeln und Blutschlauchhalter für die Phlebotomie
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Klar | |
Verringert im Vergleich zu wiederverwendbaren Haltern die Kontaktgefahr mit blutgebundenen Infektionserregern | |
Standard | |
Unsteril |
Ja | |
Ja | |
Röhrchenhalter |