Learn More
BD Vacutainer™ Blutentnahmegefäße aus Kunststoff für Spurenelementtests: K2 EDTA, 10,8 mg
Evakuierte Blutentnahmegefäße für Spurenelementtests
Marke:  BD 368381
Artikelnummer. 16498083
  • 24.05 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Röhrchen für die Spurenelementprüfung wurden durch Extraktion des Röhrchens mit Stopfen über 4 Stunden getestet
Kunststoffröhrchen
  • Hergestellt aus Polyethylenterephthalat (PET)
  • Sicherere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter, indem Sie (1) das Risiko eines Röhrchenbruchs bei der Handhabung verringern; (2) Brechen beim Zentrifugieren von Röhrchen mit höheren Drehzahlen vermeiden und (3) Brechen oder Absplittern von Röhrchenrändern beim Entfernen und Wiedereinsetzen des Stopfens verhindern
  • Weniger Röhrchenbrüche reduzieren nicht nur potenzielle Verletzungen, sondern stören auch den Arbeitsablauf weniger und bei Patienten ist seltener eine erneute Probenentnahme nötig, sodass der Alltagsbetrieb reibungsloser läuft
  • Dokumentierte Zuverlässigkeit in Krankenhaus-, kommerziellen und Forschungslabors
Hemogard™ Verschluss
  • Sicherheitsschild für eine sicherere Handhabung von Röhrchen
  • Identisch mit den herkömmlichen Glas- und Kunststoff-BD Vacutainer-Röhrchen, bis auf die zusätzliche Sicherheitsfunktion eines Schutzschilds über dem Gummistopfen
  • Diese Schutzschildkonstruktion schützt Laborpersonal vor direktem Kontakt mit Blut am Stopfen oder am äußeren Rand des Röhrchens sowie vor Blutspritzern beim Öffnen des Röhrchens
  • Der Gummistopfen ist in der Kunststoffabdeckung versenkt, sodass Tropfen, die von einer Nadel bei der Blutentnahme zurückbleiben, isoliert bleiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
K2 EDTA, 10,8 mg
Hemogard™
Königsblau
Kunststoff
6 ml
13 x 100 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL EDTA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dipotassium EDTA dihydrate