Learn More
BD Retrievagen-Antigen-Rückgewinnungssysteme
Empfohlen für zinkfixierte und formalinfixierte paraffineingebettete Gewebeschnitte, die eine suboptimale oder keine Reaktivität mit Antikörpern zur immunhistochemischen Färbung aufweisen
Marke: BD 550524
Beschreibung
10 % neutral gepuffertes Formalin fixiert das Gewebe durch Vernetzung von Proteinen, die eine Konformationsänderung oder “Maskierung” des antigenen Epitops verursachen können, was zu einer reduzierten oder fehlenden Antikörperreaktivität führt. Die BD Retrievagen Antigen-Retrieval-Systeme sind so konzipiert, um das Epitop zu demaskieren und die Antikörperfärbung zu verbessern.
- Retrievagen A (pH-Wert 6.0) wird als zwei separate Lösungen angeboten, die gemischt werden müssen
- Retrievagen B (pH-Wert 9.5) wird als gebrauchsfertige Lösung angeboten
Spezifikation
25 ml Retrievagen A Lösung 1 und 100 ml Retrievagen A Lösung 2 | |
Rückgewinnung Reagenz | |
Immunhistochemische Färbung | |
RUO |
Nehmen Sie 18 ml der BD Retrievagen A-Lösung 1 und 82 ml der BD Retrievagen-Lösung 2 und füllen Sie die Menge mit destilliertem Wasser auf 1 l auf. | |
125 ml | |
6 |