Learn More
BD Rekombinantes Human-Interleukin-5
Kann als Blockierungskontrolle verwendet werden, um die Spezifität der IL-5-Färbung durch einen PE- oder APC-markierten TRFK5-Antikörper oder einen PE-markierten JES1-39D10-Antikörper nachzuweisen
Marke: BD 554606
Beschreibung
Interleukin-5 (IL-5) ist das Lymphokin, das für Aktivitäten verantwortlich ist, die dem Eosinophil-Differenzierungsfaktor (EDF), dem B-Zellwachstumsfaktor II (BCGFII) und dem T-Zellersatzfaktor (TRF) zugeschrieben werden. IL-5 induziert die Eosinophil-Differenzierung und fördert das Überleben und die Aktivierung von Eosinophil. Dies ist ein Proteindimer mit 28 bis 31 kD, wie durch SDS-PAGE bestimmt (unter nicht reduzierenden Bedingungen).
- Wird als gefrorene Flüssigkeit ohne Konservierungsstoffe geliefert
- Reinheitsgrad: > 95 %
- Reaktivität: Human
- Konzentration: 100 μg/ml
- Lagerungspuffer: gefrorene wässrige Pufferlösung, enthält BSA
- Endotoxin-Gehalt: ≤0.1 ngμg von Human IL-5
- Größe: 5 μ g
Bioassay/ELISA-Standard/intrazelluläre Block-/Durchflusszytometrie
Spezifikation
100 μg/ml | |
Human | |
Blocking, ELISA, Durchflusszytometrie, Funktions-Assays, Immunochemie, Immunochemie | |
5μ g |
Gefroren | |
0.1 ng/μg | |
> 95 % | |
-80 °C |