Learn More
BD Pharmingen™ Transkriptionsfaktor-Puffersatz
Optimiert für die Fixierung und Permeabilisierung von Zellen vor der immunfluoreszierenden Färbung und der durchflusszytometrischen Analyse von Zellen, die spezifische intrazytoplasmatische und intranukleare Proteine exprimieren
Marke: BD 562574
Benachrichtigungen:
5x Perm/Waschpuffer enthält ≤0.09 % Natriumazid. Natriumazid liefert hochgiftige Stickstoffwasserstoffsäure unter sauren Bedingungen. Saure Verbindungen müssen vor der Entsorgung mit fließendem Wasser verdünnt werden, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden. 4x Fix/Perm-Puffer enthält Diethylenglykol und Formaldehyd und ist schädlich.
Includes: Fix/Perm-Puffer (4X), Verdünnungspuffer, Perm/Waschpuffer (5X)
Beschreibung
Dieses Set wurde entwickelt, um die Verarbeitungszeit zu minimieren, unspezifische Färbungen zu reduzieren, die Auflösung positiv gefärbter Zellen zu erhöhen und den Zellverlust während der Fixierung, Permeabilisierung und Färbeverfahren deutlich zu senken. Dies ist nützlich für die Durchflusszytometrie
Nachweis vieler Proteine. Es unterstützt Multiwellplattenanalysen mit hohem Durchsatz und Massenprobenanalysen und Anwendungen, bei denen Proben über Nacht gelagert werden müssen.
- Hohe Empfindlichkeit für viele Transkriptionsfaktoren wie FoxP3, RORgt, Bcl-6 und T-bet
- Kompatibel mit vielen Zelltypen, Zelloberflächenfärbung und Tandemfarbstoffen
- Größe: 100 Tests
Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
Fix/Perm Puffer (4X), Verdünnungspuffer, Perm/Wash™ Puffer (5X) | |
100 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol