Learn More
BD Intrazelluläres Zytokin-1 Maus, positive Kontrollzellen, MiCK-1
Enthält ∽5 x 106 fixierte, nicht permeabilisierte murine Lymphoidzellen
Marke: BD 554652
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zellen exprimieren leicht nachweisbare Konzentrationen intrazellulären IL-2, TNF- und IFN-Λ
- Gewonnen durch Stimulierung von Milzzellen der Maus in Gegenwart eines Proteintransport-Hemmers
- Enthält einen messbaren Anteil Zytokin produzierender Zellen Lagerpuffer: Gefroren in FBS und 10 % DMSO
Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
Spezifikation
Hellbraun | |
Gefroren | |
Intrazelluläre Färbung | |
1 ml |
5 x 106 Zellen/ml | |
IL-2, TNF und IFN-L | |
≈5 x 106 Aktivierte Maus Splenozyten (20 Testproben bei 2.5 x 105 Zellen/Test) fixiert und in 1 ml suspendiert | |
-80 °C |
Nur für Forschungszwecke.