Learn More
BD Integrins Sampler Kit
For routine testing of western blot analysis
Marke:  BD 611435
Artikelnummer. 15845929
  • 635.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Fibronectin, Integrin a2/VLA-2a, Integrin a3/VLA-3a, Integrin a5, Integrin aL/LFA-1a, Integrin aV / CD51, Integrin b1, Integrin b3, Integrin b4
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: Purified
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit