Learn More
BD Human-IL-6 ELISA-Kit II
Für die quantitative Bestimmung von humanem IL-6 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen
Marke: BD 550799
1298.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Giftig, Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden
Includes: 2 Platten mit 96 brechbaren Wells, beschichtet mit anti-humanem IL-6-Antikörper; Nachweisantikörper: Biotinyliertes Anti-Human-IL-6; Enzymkonzentrat (250x): Meerrettichperoxidase-Konjugat; rekombinantes humanes IL-6, gefriergetrocknet, 4 Fläschchen; Standardverdünnungsmittel; Waschkonzentrat (20x); Substratreagenz A; Substratreagenz B; Stopplösung; selbstklebende Plattenversiegelung
Requires : Mikrotiterplatten-Lesegerät zum Ablesen bei 450 nm, Precision Pipetten (50 und100 μl), einstellbare 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml-Pipetten, deionisiertes oder destilliertes Wasser, Spritzflasche oder automatisiertes Mikrotiterplatten-Waschgerät, Protokoll-Millimeterpapier oder Computer und Software für ELISA-Datenanalyse, Röhrchen zur Herstellung von Standardverdünnungen, Labortimer, saugfähiges Papier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-6-spezifischer monoklonaler Antikörper bindet an immobilisierte Antikörper, mit denen die 96-Mikrotiterplatte beschichtet ist. Wells werden gewaschen und Streptavidin-Meerrettichperoxidas-Konjugat wird mit biotinyliertem anti-humanem IL-6-Antikörper gemischt, wodurch ein Antikörper-Antigen-Antikörper-“Sandwich” entsteht. Die Wells werden erneut gewaschen und TMB-Substratlösung wird hinzugefügt, wodurch eine blaue Farbe im direkten Verhältnis zum in der Ausgangsprobe vorhandenem IL-6 erzeugt wird. Die Stopplösung ändert die Farbe von Blau zu Gelb, und die Mikrotiterabsorption wird bei 450 nm abgelesen.
- Festphasen-Sandwich-ELISA
- Standardbereich: 4.7 bis 300 pg/ml
- Empfindlichkeit: 4 pg/ml
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
IL-6 | |
2 Platten aus 96 brechbaren Wells, beschichtet mit Anti-Human-IL-6-Antikörper, biotinyliertem Human-IL-6-Antikörper, HRP-Konjugat (250x), 4 Fläschchen rekombinantes Human-IL-6 (lyophilisiert), Standardverdünnungsmittel, Waschkonzentrat (20x), Substratreagenz A, Substratreagenz B, Stopp | |
Serum, Plasma, Zellkultur | |
Quantitative Bestimmung von Human-IL-6, ELISA |
Human | |
2 Platten | |
2 °C bis 8 °C | |
ELISA-Kit II für humanes IL-6 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke