Learn More
BD BD GolgiStop™ Protein-Transportinhibitor (enthält Monensin)
Blockiert den intrazellulären Proteintransport in Lymphzellen, die in vitro oder in vivo stimuliert wurden.
Marke: BD 554724
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Blockiert den intrazellulären Proteintransport in Lymphzellen, die in vitro oder in vivo stimuliert wurden.
- Produzieren Sie eine Anhäufung von Zytokinen und/oder Proteinen im Golgi-Komplex
- Verbessern Sie die Nachweisbarkeit von Zytokin-produzierenden Zellen durch Immunfluoreszenzfärbung und Durchflusszytometrieanalyse
Spezifikation
Verbessern Sie die Nachweisbarkeit von Zytokin-produzierenden Zellen durch Immunfluoreszenzfärbung und Durchflusszytometrieanalyse | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern | |
0.7mL |
7,2 | |
BD GolgiStop Protein-Transportinhibitor mit Monensin | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- BD GolgiStop
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / rettungshelfer
- P330-Mund ausspülen.
- P370-Bei Brand:.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P378-zum Löschen verwenden.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P501-Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanolmonensin, monosodium