Learn More
BD Fusion Protein Buffer Kit
Puffer für die Verwendung mit dem Fusionsprotein-Kit
Marke: BD 560272
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Fusionsprotein-Kit
- 100 Tests
Proteinisolierung und -reinigung
Spezifikation
Fusionsprotein-Puffer | |
Fusion Protein Buffer kit | |
Vorbehandlung A (Pulver), Vorbehandlung B (Pulver), Capture Beads, Nachweisreagenz |
Proteinisolierung und -reinigung | |
100 Tests | |
Pretreatment A and B at -20°C, beads and reagent at 2° to 8°C |