Learn More
BD Difco™ Salmonellen H-Antiserum y
Qualitative Röhrchen-Agglutinationstests zur serologischen Differenzierung von Salmonellen
Marke: BD 222761
Benachrichtigungen:
Die Produkte enthalten Natriumazid, das beim Einatmen, bei Hautkontakt und beim Verschlucken giftig ist und mit Blei und Kupfer zu hochexplosiven Metallaziden reagieren kann. Bei der Entsorgung mit viel Wasser spülen, um Azid-Ansammlungen zu vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen. Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk.
Beschreibung
- Gefriergetrocknete und polyklonale Kaninchen-Antiseren
- Absorbiert oder nicht absorbiert, speziell für Antigene der Phase 1 oder Phase 2
- Durchführung von 150 bis 1500 Tests
- Identifizierung von Salmonellen durch Geißelantigene (H)
- Natriumazid (0,2 %) wird als Konservierungsmittel verwendet
Spezifikation
Antiserum | |
3 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Vial Sal H Antiserum Y
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Azide