Learn More
Gibco™ Bacto™ Tryptose
Enzymatisches Hydrolysat von Proteinen
Marke: Gibco™ 211713
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
LUO | |
Pulver | |
Flasche | |
Bacto™ | |
Tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Trockennährmedien | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen | |
500 g |