Learn More
Zytometrisches Bead Array human Th1/Th2/Th17-Kit, BD
Optimiert für die Analyse physiologisch relevanter Konzentrationen (pg/ml-Spiegel) spezifischer Zytokin-Proteine in Gewebekulturüberständen, EDTA-Plasma und Serumproben
Marke: BD Biosciences 560484
Includes: IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ, IL-17A
Beschreibung
Das im Kit enthaltene Nachweisreagenz ist eine Mischung aus Phycoerythrin(PE)–konjugierten Antikörpern, die ein Fluoreszenzsignal proportional zur Menge an gebundenem Analyt liefert
- Kann zur Messung von Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumor-Nekrose-Faktor (TNF), Interferon-γ (IFN-γ) und Interleukin-17A (IL-17A)-Proteinkonzentrationen in einer einzelnen Probe verwendet werden
- Liefert ausreichend Reagenzien für 80 Tests
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
80,0 | |
1 Fläschchen 0.8 ml humane IL-2 Capture-Beads, 1 Fläschchen 0.8 ml humane IL-4 Capture-Beads, 1 Fläschchen 0.8 ml humane IL-6 Capture-Beads, 1 Fläschchen 0.8 ml humane IL-10 Capture-Beads, 1 Fläschchen 0.8 ml humane TNF Capture-Beads, 1 Fläschchen 0.8 ml humane IFN Capture-Beads | |
RUO |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one