Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array Human-IL-8 Flex-Set-Standard
Wird als Standardkontrolle verwendet
158.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
---|---|
Produkttyp | Zytometrisches Bead Array (CBA)-Standard |
Format | Lyophilisiert |
Enthält | Gefriergetrocknetes rekombinantes humanes Interferon-l (IFN-l) |
Menge | 0,2 ml |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15889398
|
BD
558456 |
Flex-Set Standard für humanes IFN-gamma |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899398
|
BD
558457 |
Flex-Set Standard für humanes IL-1beta |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869408
|
BD
558464 |
Flex-Set Standard für humanes IL-6 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15849408
|
BD
558462 |
Flex-Set Standard für humanes IL-4 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839408
|
BD
558461 |
Flex-Set Standard für humanes IL-2 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809408
|
BD
558458 |
Flex-Set Standard für humanes IL-10 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15849418
|
BD
558472 |
Flex-Set Standard für Human TNF |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879408
|
BD
558465 |
Flex-Set Standard für humanes IL-8 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869418
|
BD
558474 |
Flex-Set Standard für murines IL-10 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15819428
|
BD
558479 |
Flex-Set Standard für murines IL-6 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829428
|
BD
558480 |
Maus TNF Flex-Set Standard |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Dieses Produkt enthält gefriergetrocknetes rekombinantes Human-Interferon-λ (IFN-λ)
- Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in wässriger Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150
Durchflusszytometrie
Specifications
4 °C | |
Lyophilisiert | |
0,2 ml |
Zytometrisches Bead Array (CBA)-Standard | |
Gefriergetrocknetes rekombinantes humanes Interferon-l (IFN-l) | |
RUO |