Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Ratte TNF; Flex-Set, Bead C8
Zum Nachweis des Tumor-Nekrose-Faktors bei Ratten in Serum- und Zellkulturproben
Marke: BD 558309
Includes: Ratte-TNF; Standard; Ratte-TNF; PE-Nachweisreagenz; Ratte-TNF; Capture Bead C8
Beschreibung
Das BD CBA Ratten TNF Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der den Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) der Ratte in Serum- und Zellkultur-Überstandsproben messen kann. Ratten- und Maus-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Ratten TNF Flex-Set bestimmt.
- Reaktivität: Ratte
- Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
- Standardkomponente ist gefriergetrocknet
- Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 10000 pg/ml
- Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
Durchflusszytometrie
Spezifikation
TNF | |
1 Auffanggefäß für Fläschchen, 1 Reagenz zur Erkennung von Fläschchen, 2 Standard für Fläschchen (lyophilisiert) | |
Serum, Zellkulturprobe | |
Durchflusszytometrie, zum Nachweis des Tumornekrosefaktors in Ratten |
Ratte | |
100 Tests | |
4 °C | |
Ratten-TNF Flex-Set (Bead C8) |
Nur für Forschungszwecke