Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA) Phospo JNK1/2; Flex Set, Bead B5
Ein Bead-basierter Immunoassay
Marke:  BD 560013
Artikelnummer. 15849868
  • 670.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Phospho JNK1/2; Standard; Phospho JNK1/2; PE-Nachweisreagenz; Phospho JNK1/2; Capture-Bead B5
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet zur Messung von c-Jun N-terminale Kinase1/2 (JNK1/2) von Mensch, Maus oder Ratte, die in denaturierten Zelllysatproben bei Thr-183 und Threonin-phosphoryliert und bei Tyr-185 Tyrosin-phosphoryliert wurden.
  • Human- und Maus-Reaktivität wurde durch das Testen von Zelllysaten mit dem BD CBA Phospho JNK1/2 (T183/Y185) Flex-Set bestimmt
  • Liefert ausreichend Reagenzien für 100 Tests
Bestellinformation
Muss in Verbindung mit einem BD CBA Zellsignalweiterleitungs Master-Puffer-Kit (Kat.-Nr. BDB560005, 100 Tests oder BDB560006, 500 Tests) und einem Durchflusszytometer verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
JNK1/2
Phospho JNK1/2 (Standard), Phospho JNK1/2 (PE-Nachweisreagenz), Phospho JNK1/2 (Capture-Bead B5)
4 °C
Phospho JNK1/2 (T183/Y185) Flex-Set (Bead B5)
Mensch, Maus und Ratte., Ratte
100 Tests
Durchflusszytometrie