Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA) Maus/Ratte, lösliches Protein, Master-Puffer-Kit, 500 Tests
Verwendet Partikel mit diskreten Fluoreszenzintensitäten, um lösliche Analyte in sehr niedrigen Konzentrationen zu erkennen
Marke:  BD 558267
Artikelnummer. 15859268
  • 1990.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Assay-Verdünner, Capture-Bead-Verdünner, Detektionsreagenz-Verdünner, Waschpuffer, Setup-Beads für Geräte (A1, A9, F1, F9), Setup-Beads für PE-Geräte F1, PE-Positivkontrolldetektor
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält alle unterstützenden Reagenzien, die zur Durchführung eines Assays mit BD™ CBA Maus oder Ratte Flex-Set für lösliches Protein erforderlich sind. Die Puffer und Reagenzien zur Geräteeinrichtung wurden für die Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben optimiert.
  • Palette analytisch arbeitenden Assays: 10 bis 2500 pg/ml (Maus), 40 bis 10000 pg/ml (Ratte)
  • Sollte nicht mit Flex-Sets verwendet werden, die keine Maus oder Ratte lösliche Proteine sind
  • Erhältlich in Packungsgrößen mit 100 und 500 Tests
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Durchflusszytometer
1 Flasche 150 ml Assay-Verdünner, 1 Flasche 30 ml Fänger-Bead-Verdünner, 1 Flasche 30 ml Nachweisreagenz-Verdünner, 1 Flasche 650 ml Waschpuffer, 1 Fläschchen 0,25 ml Geräteeinstellung Bead A1, 1 Fläschchen 0,25 ml Geräteeinstellung Bead A9, 1 Fläschchen 1,0 ml Geräteeinstellung Bead F1
Zur Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben
500