Learn More
Zytometrisches Bead-Array (CBA) Maus/Ratte, lösliches Protein, Master-Pufferkit, 100 Tests, BD
Verwendet Partikel mit diskreten Fluoreszenzintensitäten, um lösliche Analyte in sehr niedrigen Konzentrationen zu erkennen
Marke: BD Biosciences 558266
Includes: Assay-Verdünner, Capture-Bead-Verdünner, Detektionsreagenz-Verdünner, Waschpuffer, Setup-Beads für Geräte (A1, A9, F1, F9), Setup-Beads für PE-Geräte F1, PE-Positivkontrolldetektor
Beschreibung
Dieses Kit enthält alle unterstützenden Reagenzien, die zur Durchführung eines Assays mit BD™ CBA Maus oder Ratte Flex-Set für lösliches Protein erforderlich sind. Die Puffer und Reagenzien zur Geräteeinrichtung wurden für die Analyse von Analyten in Gewebekulturüberständen, Plasma- und Serumproben optimiert.
- Palette analytisch arbeitenden Assays: 10 bis 2500 pg/ml (Maus), 40 bis 10000 pg/ml (Ratte)
- Sollte nicht mit Flex-Sets verwendet werden, die keine Maus oder Ratte lösliche Proteine sind
- Erhältlich in Packungsgrößen mit 100 und 500 Tests
Durchflusszytometrie
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
100 | |
1 Flasche 30 ml Assay-Verdünnungsmittel, 1 Flasche 5 ml Capture-Bead-Verdünnungsmittel, 1 Flasche 5 ml Detektionsreagenzien-Verdünnungsmittel, 1 Flasche 130 ml Waschpuffer, 1 Flasche 0.25 ml Geräteeinstellung Bead A1, 1 Flasche 0.25 ml Geräteeinstellung Bead A9, 1 Flasche 1.0 ml Geräteeinstellung Bead F1 |