Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Maus RANTES; Flex-Set, Bead D8
Ein Bead-basierter Immunassay, der in der Lage ist, murines RANTES, auch CCL5 genannt, in Serum- und Zellkulturüberstandsproben zu messen
Marke: BD 558345
Includes: Maus RANTES, Standard, Maus RANTES, PE-Nachweisreagenz, Maus RANTES, Capture Bead D8
Beschreibung
Maus-Reaktivität wird durch Testproben mit dem BD CBA Maus RANTES Flex-Set bestimmt.
Spezifikation
RANTES | |
Maus RANTES, Standard, Maus RANTES, PE-Nachweisreagenz, Maus RANTES, Capture-Bead D8 | |
Serum, Zellkulturüberstand | |
Durchflusszytometrie |
Maus | |
100 Tests | |
4 °C | |
Maus-RANTES Flex-Set (Bead D8) |
Nur für Forschungszwecke