Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA) Maus KC; Flex-Set, Bead A9
Zum Nachweis von Maus-Chemokin aus Keratinozyt in Serum- und Zellkulturproben
Marke: BD 558340
Includes: Maus KC; Standard; Maus KC; PE-Nachweisreagenz; Maus KC; Capture-Bead A9
Beschreibung
Das BD CBA Mouse KC Flex Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der das aus Keratinozyten der Maus gewonnenes Chemokin (KC), ein funktionales Homolog der Maus zum humanen GRO-?, in aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann. Maus-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Maus KC-Flex-Set bestimmt.
- Reaktivität: Maus
- Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
- Standardkomponente ist gefriergetrocknet
- Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 2500 pg/ml
- Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
Spezifikation
KC | |
Maus KC (Standard), Maus KC (PE-Nachweisreagenz), Maus KC (Capture-Bead A9) | |
Serum, Zellkulturüberstand | |
Durchflusszytometrie |
Maus | |
100 Tests | |
4 °C | |
Maus-KC Flex-Set (Bead A9) |
Nur für Forschungszwecke