Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Human VEGF; Flex-Set, Bead B8
Zum Nachweis des humanen vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors in Serum-, Plasma- und Zellkulturproben
Marke: BD 558336
Includes: Human-VEGF; Standard; Human-VEGF; PE-Nachweisreagenz; Human-VEGF; Capture Bead B8
Beschreibung
Das BD CBA Human VEGF Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der den humanen vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) in aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann. Human-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Human VEGF-Flex-Set bestimmt.
- Reaktivität: Human
- Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
- Standardkomponente ist gefriergetrocknet
- Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 2500 pg/ml
- Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
Durchflusszytometrie
Spezifikation
VEGF | |
Humanes VEGF (Standard), humanes VEGF (PE-Nachweisreagenz), humanes VEGF (Capture-Bead B8) | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstand | |
Durchflusszytometrie |
Human | |
100 Tests | |
4 °C | |
Humanes VEGF Flex-Set (Bead B8) |
Nur für Forschungszwecke