Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Human TNF; Flex-Set, Bead C4
Die humane und nicht-humane Primatenreaktivität wurde durch das Testen von Proben mit dem BD CBA Human TNF Flex Set bestimmt
Marke: BD 560112
Includes: Human-TNF; Standard; Human-TNF; PE-Nachweisreagenz; Human-TNF; Erfassungsbead C4
Beschreibung
- Zur Messung des humanen Tumor-Nekrose-Faktors (TNF), früher als Tumornekrosefaktor-α bezeichnet, in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstandsproben
Spezifikation
TNF | |
Humanes TNF, Standard, Humanes TNF, PE-Nachweisreagenz, Humanes TNF, Capture-Bead C4 | |
4 °C | |
Humanes TNF Flex-Set (Bead C4) |
Human | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie |
Nur für Forschungszwecke