Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Humanes MIG; Flex-Set, Bead E8
Bead-basierter Immunoassay zur Messung von humanem monokin-induziert durch Interferon-γ (MIG), auch CXCL9 genannt, in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstandsproben
Marke: BD 558286
Includes: Human MIG; Standard; Human MIG; PE-Nachweisreagenz; Human MIG; Capture Bead E8
Beschreibung
Human-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Human MIG Flex-Set bestimmt.
Spezifikation
MIG | |
Capture-Bead, Nachweisreagenz und Standard | |
Serum, Zellkulturüberstand | |
Humanes MIG Flex-Set (Bead E8) |
Human | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Human MIG Flex Set
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT