Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Humanes IL17A; Flex-Set, Bead B5
Bestimmt die menschliche Reaktivität durch Testen von Proben mit BD CBA humanes IL-13 Flex Set
Marke: BD 560383
Includes: Human-B5; Standard; Human-B5; PE-Nachweisreagenz; Human-B5; Erfassungsbead B5
Beschreibung
Das BD CBA Human IL-17A Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der das humane Interleukin-13 (IL-13) in aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann
- Reaktivität: Qualitätskontrolltests: Mensch
- Bead-Position: B5
- Nachweisgrenze: 0.3 pg/ml
Mit BD CBA-Masterpuffer-Kit für humanes lösliches Protein (Kat.-Nr.558264, 100 Tests oder 558265, 500 Tests), einem Durchflusszytometer und der FCAP Array™-Software
Spezifikation
Gehäuse IL-17A | |
Humanes B5 (Standard), Humanes B5 (PE-Nachweisreagenz), Humanes B5 (Capture-Bead B5) | |
4 °C | |
Humanes IL-17A Flex-Set (Bead B5) |
Human | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-17A Flex Set
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Nur für Forschungszwecke