Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Human IgE; Flex-Set, Bead E9
Bead-basierter Immunoassay zur Messung des gesamten humanen Immunglobulin-E (IgE) in Serum- und Plasmaproben
Marke: BD 558682
Includes: Human IgE, Standard (zwei Fläschchen), Human Gesamt-IgE PE-Detektionsreagenz (ein Fläschchen), Human Gesamt-IgE Capture Bead E9 (ein Fläschchen)
Beschreibung
- Human-Reaktivität wurde durch Tests von Proben mit lgE Flex-Set bestimmt
- Theoretische Nachweisgrenze bei 0.07 ng/ml
- Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit BSA/fötalem Kälberserum und anderen Reagenzien, je nach Kit-Komponenten
Durchflusszytometrie
Spezifikation
IgE | |
Humanes IgE, Standard (2 Fläschchen), humanes Gesamt-IgE-PE-Nachweisreagenz (ein Fläschchen), humanes Gesamt-IgE Capture-Bead E9 (ein Fläschchen) | |
4 °C | |
Humanes IgE Flex-Set (Bead E9) |
Human | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie |
Nur für Forschungszwecke