Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Humanes Granzym B, Flex-Set, Bead D7
Bead-basierter Immunoassay zur Messung von löslichem humanem Granzym-B in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstandsproben
Marke: BD 560304
Includes:
- Humanes Granzym B, Standard
- Humanes Granzym B, PE-Detektionsreagenz
- Humanes Granzym B, Capture Bead D7
Beschreibung
Enthält jeweils ein Fläschchen mit Capture Bead und PE-Nachweisreagenz und zwei Fläschchen mit Standard. Die Komponenten Capture Bead und PE-Nachweisreagenz dieses flexiblen Sets wurden auf eine 50fache Konzentration formuliert, um die Produktleistung im Multiplexbetrieb sicherzustellen. Die Standardkomponente ist gefriergetrocknet und sollte zur Rekonstitution in ein 15 ml-Polypropylen-Röhrchen überführt werden. Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner weist der Standard eine Proteinkonzentration von 10,000 pg/ml auf.
- Human-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem CBA Human Granzym B Flex-Set bestimmt
- Muss in Verbindung mit CBA-Masterpuffer-Kit für humanes lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array Software verwendet werden
Spezifikation
Granzym B | |
Humanes Granzym B, Standard, humanes Granzym B, PE-Nachweisreagenz, humanes Granzym B, Capture-Bead D7 | |
4 °C | |
Humanes Granzym B Flex-Set (Bead D7) |
Human | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.