Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Human Fractalkin; Flex-Set, Bead C6
Zur Messung von löslichem humanem Fractalkin in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstandsproben
Marke: BD 560265
Includes: Humanes Fractalkin, Standard; PE-Nachweisreagenz; Capture Bead C6.
Beschreibung
- Bead-basierter Immunoassay
- Auch bekannt als CX3CL1
- Human-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Human Fractalkin Flex-Set bestimmt.
Spezifikation
Fraktalkin | |
Humanes Fraktalkin, Standard, PE-Detektionsreagenz, Capture-Bead C6 | |
4 °C | |
Humanes Fraktalkin Flex-Set (Bead C6) |
Human | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie |