Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Human Eotaxin; Flex-Set, Bead C7
Ausreichend für 100 Tests
Marke: BD 558329
Includes: Standard, PE-Nachweisreagenz, Capture-Bead C7
Beschreibung
- Capture-Bead und PE-Nachweisreagenz, formuliert auf eine 50x-Konzentration
- einschließlich gefriergetrockneten Standard
Spezifikation
Eotaxin | |
1 Vial Capture-Bead 50X, 1 Vial Nachweisreagenz 50X, 2 Vials Standard (gefriergetrocknet) | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstand | |
Durchflusszytometrie |
Human | |
100 Tests | |
4 °C | |
Humanes Eotaxin Flex-Set (Bead C7) |