Learn More
BD Cytofix™ Fixierpuffer
Kann zur Fixierung von ungefärbten Zellen für die anschließende Immunfluoreszenzfärbung intrazellulärer Zytokine verwendet werden. Kann auch verwendet werden, um Zellen nach der Immunfluoreszenzfärbung zu fixieren, um die Lichtstreuungssignale und Fluoreszenzintensitäten von Zellen für eine spätere Analyse zu erhalten.
Marke:  BD 554655
313.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15817828
  • 325.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dient zur Erhaltung von Lymphoidzellen von Mensch und Nagetier für die anschließende immunfluoreszierende Färbung intrazellulärer Zytokine
  • Dient zur Erhaltung der Lichtstreuung und der Fluoreszenzintensitäten von hämatopoetischen Zellen von Mensch und Nagetier, die durch Immunfluoreszenz gefärbt wurden, um eine anschließende durchflusszytometrische Analyse durchzuführen 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neutrale pH-gepufferte Salzlösung (PBS) mit 4.21 % Formaldehyd (w/w)
4 °C
100 ml
Kann zur Fixierung von ungefärbten Zellen für die anschließende Immunfluoreszenzfärbung intrazellulärer Zytokine verwendet werden
Fixierpuffer