Learn More
BD Cytofix/Cytoperm Lösungskit für Fixierung/Permeabilisierung mit GolgiPlug ™
Für die Immunfluoreszenzfärbung von Zytokinen
Marke: BD 555028
Includes: Fixierungs-/Permeabilisierungslösung (125 ml), BD Perm/Wash™ Puffer, 10x-Konzentrat, das fötales Kälberserum (FBS) und Saponin (100 ml) enthält, und Protein-Transporthemmer BD GolgiPlug (enthält Brefeldin A)
Beschreibung
- Bietet drei Kits zur Vereinfachung der Fixierung und Permeabilisierung von Zellen
- Für die Immunfluoreszenzfärbung von intrazytoplasmatischen Zytokinen
Alle drei Kits, die in diesem Produkthandbuch beschrieben werden, umfassen Fixierungs-/Permeabilisierungslösung mit 4 % Paraformaldehyd und entweder BD GolgiStop™ Protein-Transporthemmer mit 99.9 % Ethanol oder BD GolgiPlug Protein-Transporthemmer mit 99.9 % Dimethylsulfoxid und 0.1 % Brefeldin A. Die folgenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen gelten für die oben genannten Chemikalien.
R 36/38: Wirkt reizend auf Augen und Haut
S3: Kühl lagern
S26: Im Fall von Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen
S28: Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen
R40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung
Spezifikation
Für die Immunfluoreszenzfärbung von Zytokinen | |
250 Tests | |
2 °C bis 8 °C |
Nur für Forschungszwecke