Learn More
BD Cytofix/Cytoperm™ Fixierungs- und Permeabilisierungslösung
1x Lösung kann für die gleichzeitige Fixierung und Permeabilisierung von Zellen vor der intrazellulären Zytokin-Färbung verwendet werden
Marke:  BD 554722
Artikelnummer. 15817868
  • 401.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Empfohlene Assay-Verfahren: Für die Stimulation von Zellen gibt es verschiedene In-vitro-Methoden, um Zellen zur Produktion von Zytokinen zu stimulieren. Polyklonale Aktivatoren sind besonders nützlich für die Anregung zytokinproduzierender Zellen. Zu diesen Aktivatoren gehören: Concanavalin A, Lipopolysaccharid, Phorbol Ester plus Calciumionophor oder Ionomycin, Phytohämaglutinin, Staphylokokken Enterotoxin B und monoklonale Antikörper gegen Untereinheiten des TCR/CD3-Komplexes (mit oder ohne Antikörper gegen kostimulatorische Rezeptoren wie CD28).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kann für die gleichzeitige Fixierung und Permeabilisierung von Zellen vor der intrazellulären Zytokin-Färbung verwendet werden
Unverdünnt bei 4 °C lagern
125mL
7,2
Fixierungs- und Permeabilisierungslösung
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation and Permeabilization Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß entsprechendenGesetzen und Vorschriften sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgu zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyd e...%