Learn More
Gibco™ Cell MAb Medium, quantum yield
Produziert höhere Erträge als klassische Basalmedien mit ähnlicher Supplementierung
Marke: Gibco™ 220511
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fördert eine Beschleunigung der Sekretionsraten von Zellen in monoklonalen Antikörpern im Batch-Modus für die Leistung in Hohlfaser- und Rührbehältersystemen.
- Geeignet für den Einsatz in Perfusionssystemen
- Die Erträge gereinigter monoklonaler Antikörper werden im Vergleich zu klassischen Basalmedien mit ähnlicher Supplementierung um 5 bis 25 Mal gesteigert
- Reduzieren den Medienverbrauch und die Arbeitskosten, reduzieren den Bedarf an Medienspeicherung und Vorbereitungszeit, verringern den Arbeitsaufwand für die kontinuierliche Zufuhr und verringern die Kontamination durch weniger Umgang mit der Kultur
- Der Konzentrationsschritt wird in den meisten Fällen eliminiert, und die endgültige Massenernte wird reduziert, wodurch weniger Material für den Reinigungsvorgang entsteht
- Nur minimale Anpassung ist erforderlich
- Die in MAb Basalmedium angebauten Hybridome können auf die gleiche Weise ergänzt werden wie die in traditionellen Basalmedien angebauten
- MAb-serumfreie und tierfreie Medien sind vollständige Medien und erfordern keine Serumsupplementierung; Basalmedium erfordert Serumsupplementierung
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. | |
Cell MAb-Medium, Quantenausbeute | |
No Pluronic Acid, No Other Surfactants | |
1000 mL |