Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Discs: Gentamicin
Qualitativ hochwertige, saugfähige Papierscheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder anderen Chemotherapeutika imprägniert sind
56.15 CHF
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel | Gentamicin |
---|---|
Konzentration | 10 μg |
Verpackungsart | Scheibe |
Beschreibung
- Discs containing certifiable agents are submitted to FDA for assay and certification before distribution Clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and concentration
Spezifikation
Gentamicin | |
10 μg | |
Scheibe |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1460 Tage