Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Disc Amoxicillin w/Clavulanic Acid3, AmC-30
Cost-effective method uses antimicrobial agents impregnated on high-quality paper
Marke: BD 231629
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Qualitativ hochwertige, saugfähige Papierscheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder anderen Chemotherapeutika imprägniert sind.
- Verwenden die Bauer-Kirby-Scheibendiffusionstestmethode
- Verwendung in selbsttätigen Spendern
- Scheiben, die zertifizierbare Wirkstoffe enthalten, werden vor dem Vertrieb für Assay und Zertifizierung an die FDA geschickt und müssen zur Angabe des Wirkstoffs und der Konzentration auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet sein
- Die Kartuschen mit je 50 Scheiben werden einzeln oder in Packungen zu je 10 Stück verkauft
Spezifikation
Amoxicillin mit Clavulansäure | |
20/10 μg | |
Scheibe | |
10 Kassetten |