Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Cefepim13
Zur Verwendung bei semi-quantitativen In-vitro-Tests mit Agar-Disc-Diffusionstestverfahren für bestimmte anspruchsvolle bakterielle Pathogene
Marke: BD 231696
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- 6-mm-Scheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder Chemotherapeutika imprägniert sind
- Sind auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff- und Medikamentengehalt kennzeichnen
Spécification
Cefepime13 | |
30 μg | |
Scheibe | |
10 Packung |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen