Learn More
BD BBL™ Hemo ID Quad Plate mit Wachstumsfaktoren
Trennt verschiedene Wachstumsfaktoren nach Medientyp. Isoliert, differenziert und identifiziert Haemophilus-Arten auf der Basis der Wachstumsanforderungen des X- und V-Faktors und der Hämolyse von Pferdeblut.
Marke:  BD 297890
Artikelnummer. 16544170
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erleichtert die Identifizierung und beseitigt die Schwierigkeiten bei der Untersuchung und Interpretation ungeteilter Kolonien
  • Nach 24 Stunden Inkubation zeigt die Quad Plate in Abhängigkeit der Erfordernisse des X- und V-Faktors für die verschiedenen Haemophilus-Arten das Vorhandensein oder Fehlen von Wachstum in bestimmten Quadranten an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hemo ID Quad Plate
Wachstumsfaktoren
10 Packung