Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Mannitol-Salz-Agar
Zur Isolierung pathogener Staphylokokken
Marke: BD 211407
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Certifications
BAM, BS12, CMPH2, EP, JP, MCM9, USP
Spezifikation
BAM, BS12, CMPH2, EP, JP, MCM9, USP | |
Mannitol-Salz-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, peptischer Verdau von Tiergewebe 5 g/l, Rindfleischextrakt 1 g/l, Natriumchlorid 75 g/l, D-Mannitol 10 g/l, Phenolrot 25 mg/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |
Dehydriert | |
Agar | |
Zur selektiven Isolierung und Zählung von Staphylokokken aus klinischen und nichtklinischen Materialien | |
500 g |