Learn More
Brady™ BBP12 UK Etikettendrucker mit Abwickler
Druckt in 300 dpi-Qualität. Brady™ BBP12 UK Etikettendrucker mit Abwickler erstellt Etiketten, die Flüssigstickstoff und Temperaturen im Autoklaven standhalten.
Marke: Brady™ 195570
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Druckt eine Vielzahl von Kennzeichnungsetiketten mit einer Breite von 10 bis 112 mm
- Kompakte Größe, passt auf jeden Schreibtisch
- Das beste auf dem Markt erhältliche Preis-Leistungs-Verhältnis für den Druck kleiner Mengen
- Die standardmäßige Druckqualität mit 300 dpi ermöglicht eine genaue Positionierung des Bildes und des Barcodes auf kleinen Etiketten
- Das vollfarbige LCD-Display und die intuitive Softwareoberfläche sind einfach zu bedienen, sodass keine umfangreichen Schulungen erforderlich sind
- Simples Kalibrierungsmenü für einfaches Drucken in 1-2-3-Schritten
- Standardmäßige Ethernet-Konnektivität für die Arbeit in einer Netzwerkumgebung
- Schließen Sie eine beliebige Universaltastatur über USB 2.0 an, um im eigenständigen Modus zu arbeiten
- Drucken Sie mit der Funktion „Echtzeituhr“ Zeit und Datum auf Ihre Etiketten
- Mit dem leistungsstarken 32 Bit-Prozessor und dem erweiterten Speicher lassen sich bis zu 100 mm/s drucken
- Der Drucker unterstützt die Programmiersprachen Zebra™ und Eltron™ gemäß Industriestandard
- Wird mit einem externen Abwickler geliefert, um größere Etikettenrollen zu drucken
Spezifikation
Vollfarb-LCD | |
258 mm | |
173 mm | |
258 x 202 x 173 mm | |
BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Abwickler und LabelMark Pro Software | |
Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
100 mm/s | |
Kompatibel mit CodeSoft, LabelMark, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbieter-Software | |
5° bis 40°C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
Je 1 | |
AC-Adapter (UK) |
Thermotransfer | |
202,00 mm | |
258,00 mm | |
Monochrom | |
Abwickler, USB-Kabel, Netzkabel, Produkt-CD, Schnellstartanleitung und LabelMark 6 Pro CD | |
64 MB | |
300 dpi | |
Seriell, USB, Ethernet | |
2,5 kg | |
Anlagenkennzeichnung, Barcode-Etikettierung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Jahr | |
110 bis 220 V |