Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker 300 dpi – EU mit Schneidvorrichtung, Abwickler und Brady Workstation LAB Suite
Ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
Marke:  Brady™ 306867
788.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17107011
  • 877.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Brady BBP™12 Etikettendrucker ist ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
  • Ideal für Kunden, die kleine Mengen auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken müssen, in den Bereichen Elektrik, Sprache und Datenkommunikation, Labor- und Spezialelektronik.
  • Er ermöglicht das Drucken von Etiketten, Klebebändern, Kabelmarkern, Hülsen und vielem mehr.
  • Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Spezifikation
Farb-LCD-Bildschirm
202,00 mm
258,00 mm
Monochrom
101,60 mm/s
Netzteil
Thermotransfer
173,00 mm
258,00 x 202,00 x 173,00 mm
Vorinstalliertes Schneidegerät mit Abwickler geliefert, USB-Kabel, Netzkabel, Produkt-CD, Schnellstartanleitung und Brady Workstation Laboratory ID Suite
300 dpi